Learn More
Ácido 5-aminonaftaleno-2-sulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312026 5 g 5 g
11322026 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03099.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 119-79-9 | C10H9NO3S | 223.246 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-79-9
Fórmula molecular C10H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 223.246
Número MDL MFCD00004030
Clave InChI UWPJYQYRSWYIGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-2-naphthalenesulfonic acid, 1,6-cleve's acid, 1-aminonaphthalene-6-sulfonic acid, 2-naphthalenesulfonic acid, 5-amino, 1-naphthylamine-6-sulfonic acid, kyselina cleve, cleve's acid-1,6, 1-amino-6-sulfonaphthalene, 5-naphthylamine-2-sulfonic acid, cleve's beta-acid
PubChem CID 8408
ChEBI CHEBI:44188
Nombre IUPAC ácido 5-aminonaftaleno-2-sulfónico
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)S(=O)(=O)O)C(=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminonaphthalene-2-sulfonic acid
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1819887
Índice Merck 14,2350
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.25
Porcentaje de pureza 97%