Learn More
Ácido 5-aminonaftaleno-1-sulfónico, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480283 25 g 25 g
11444200 50 g 50 g
11490283 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480283 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11433.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84-89-9 | C10H9NO3S | 223.25 g/mol
5-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid is an deriva- tizing agents in the precolumn derivatization of some chiral phenoxy acid. Cu(II) based on a dansyl derivative was synthesized with 29.2% overall yield by a seven-step synthetic procedure from the readily available starting material 5-aminonaphthalene-1-sulfonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-aminonaftaleno-1-sulfónico es un agente de derivación en la derivatización de precolumna de algún ácido fenoxi quiral. El Cu(II) basado en un derivado del dansilo se sintetizó con un rendimiento total del 29,2 % mediante un procedimiento sintético de siete pasos a partir del ácido 5-aminonaftaleno-1-sulfónico, un material de partida que es fácil de obtener.
Solubilidad
Soluble en agua caliente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-89-9
Fórmula molecular C10H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 223.25
Número MDL MFCD00014315
Clave InChI DQNAQOYOSRJXFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthylamine-5-sulfonic acid, laurent acid, 1-naphthalenesulfonic acid, 5-amino, 1-amino-5-sulfonaphthalene, laurent's acid, 5-naphthylamine-1-sulfonic acid, 1-amino-5-naphthalenesufonic acid, 1-aminonaphthalene-5-sulfonic acid, unii-w70wc365od
PubChem CID 6793
Nombre IUPAC ácido 5-aminonaftaleno-1-sulfónico
SMILES NC1=C2C=CC=C(C2=CC=C1)S(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 2214149
Índice Merck 14,6404
Información de solubilidad Soluble in hot water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.25
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico