Learn More
Clorhidrato de éster metílico del ácido 5-aminometil-salicílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Aminomethyl-salicylic Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 90610-24-5 |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O3 . H Cl |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO3.ClH/c1-13-9(12)7-4-6(5-10)2-3-8(7)11;/h2-4,11H,5,10H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)c1cc(CN)ccc1O |
| Nombre IUPAC | metil 5-(aminometil)-2-hidroxibenzoato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 217.649 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.051 |