Learn More
Molecular Probes™ 5-(Aminometil)fluoresceína, clorhidrato
Código de producto. 11553997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Envase:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11553997 10 mg 1 unidad 10 miligramos
1 options
Código de producto. 11553997 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor A1353
5-(aminometil)fluoresceína, clorhidrato
La amina alifática primaria de 5-(aminometil)fluoresceína se puede acoplar de forma reversible a aldehídos y cetonas para formar una base de Schiff, que se puede reducir a un derivado de amina estable mediante el borohidruro de sodio (NaBH4) o el cianoborohidruro de sodio (NaCNH3) para formar nuevas sondas. Los ácidos carboxílicos de proteínas y otros biopolímeros solubles en agua se pueden acoplar a esta molécula en solución acuosa utilizando carbodiimidas solubles en agua como EDAC (E2247).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 138588-53-1
Color Naranja-amarillo
Envase 1 unidad
Fórmula molecular C21H15NO5
Cantidad 10 mg
Sinónimo 5-aminomethyl fluorescein, 5-aminomethyl fluorescein hydrochloride, 5-amfl, 6-aminomethyl-3',6'-dihydroxyspiro 2-benzofuran-3,9'-xanthene-1-one, 5'-aminomethyl-3,6-dihydroxyspiro 9h-xanthene-9,1' 3'h-isobenzofuran-3'-one, 5-aminomethyl-3',6'-dihydroxy-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthen-3-one
Clave InChI FKQRDXNGJULUOJ-UHFFFAOYSA-N
Peso molecular (g/mol) 361.35
PubChem CID 132166