Learn More
5-Aminometil-2-cloropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364166 1 g 1 g
11374166 5 g 5 g
11384166 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11364166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19283.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97004-04-1 | C6H7ClN2 | 142.586 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97004-04-1
Fórmula molecular C6H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 142.586
Número MDL MFCD00673153
Clave InChI XPARFBOWIYMLMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloropyridin-3-yl methanamine, 5-aminomethyl-2-chloropyridine, 2-chloro-5-aminomethylpyridine, 1-6-chloropyridin-3-yl methanamine, 6-chloro-3-picolylamine, 6-chloropyridin-3-yl methylamine, 3-pyridinemethanamine, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridyl methylamine, 2-chloro-5-aminomethyl pyridine
PubChem CID 7020927
Nombre IUPAC (6-cloropiridin-3-il)metanamina
SMILES C1=CC(=NC=C1CN)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminomethyl-2-chloropyridine
Punto de fusión 27°C to 32°C
Punto de ebullición 101°C to 102°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN3259
Beilstein 8308740
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 97%