Learn More
5-aminometil-2-bromopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Aminomethyl-2-bromopyridine |
| CAS | 120740-10-5 |
| Fórmula molecular | C6 H7 Br N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 6-Bromo-3-pyridinemethanamine, (6-Bromopyridin-3-yl)methanamine, [(2-Bromopyridin-5-yl)methyl]amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7BrN2/c7-6-2-1-5(3-8)4-9-6/h1-2,4H,3,8H2 |
| SMILES | NCc1ccc(Br)nc1 |
| Nombre IUPAC | (6-bromopiridin-3-il)metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 187.037 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.979 |