Learn More
5-Aminometil-2-(Boc-amino)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454490 1 g 1 g
11464490 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454490 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50078.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 187237-37-2 | C11H17N3O2 | 223.276 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 187237-37-2
Fórmula molecular C11H17N3O2
Peso molecular (g/mol) 223.276
Número MDL MFCD07781132
Clave InChI DFLQTVPEIMTXSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-boc-amino-5-aminomethyl pyridine, 5-aminomethyl-2-n-boc aminopyridine, tert-butyl 5-aminomethyl pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl 5-aminomethyl pyridin-2-ylcarbamate, tert-butyl n-5-aminomethyl pyridin-2-yl carbamate, 5-aminomethyl-pyridin-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 5-aminomethyl-2-boc-amino pyridine, carbamic acid,n-5-aminomethyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-tert-butoxycarbonyl-amino-5-aminomethylpyridine
PubChem CID 42553118
Nombre IUPAC N-[5-(aminometil)piridin-2-il]carbamato terbutílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminomethyl-2-(Boc-amino)pyridine
Punto de fusión 132°C to 134°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.28
Porcentaje de pureza 97%