Learn More
5-Aminolevulinic acid hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16451378
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16451378 5 g 5 g
16442519 1 g 1 g
16409056 100 mg 100 miligramos
16428948 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16451378 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0305
MedChemExpress 5-Aminolevulinic acid hydrochloride (5-ALA hydrochloride) is an intermediate in heme biosynthesis in the body and the universal precursor of tetrapyrroles.
5-Aminolevulinic acid hydrochloride (5-ALA hydrochloride) is an intermediate in heme biosynthesis in the body and the universal precursor of tetrapyrroles.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
CAS 5451-09-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H10ClNO3
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-ALA hydrochlorideδ-Aminolevulinic acid hydrochloride5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (596.69 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (99.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(O)CCC(CN)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 167.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.59
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death