Learn More
Clorhidrato de ácido 5-aminolevulínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10227543 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10227543 5 g 5 g
10010620 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10227543 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 103920050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.00€
    311.65€ / 5 g
    Ahorro 34.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5451-09-2 | C5H9NO3·HCl | 167.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9-2-5451
Fórmula molecular C5H9NO3·HCl
Peso molecular (g/mol) 167.59
Número MDL MFCD00012869
Clave InChI ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
PubChem CID 123608
Nombre IUPAC Ácido 5-amino-4-oxopentanoico; clorhidrato
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Punto de fusión 156°C to 158°C
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH2COCH2CH2CO2H·HCl
Índice Merck 15, 443
Información de solubilidad (5% in water) Clear colorless
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.59
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.