Learn More
Melford Ácido 5-aminolevulínico
Descripción
Sustrato para la detección de la deshidratasa del ácido delta-aminolevulínico.
Sustrato para la detección de la deshidratasa del ácido delta-aminolevulínico.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 9-2-5451 |
| Fórmula molecular | C5H9NO3-HCl |
| Cantidad | 5 g |