Learn More
Melford Ácido 5-aminolevulínico
Código de producto. 30017942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30017942 1 g 1 g
30017941 500 mg 500 miligramos
30017943 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30017942 Proveedor Melford N.º de proveedor A112501.0
Sustrato para la detección de la deshidratasa del ácido delta-aminolevulínico.
Sustrato para la detección de la deshidratasa del ácido delta-aminolevulínico.
Especificaciones
CAS 9-2-5451
Fórmula molecular C5H9NO3-HCl
Cantidad 1 g