Learn More
5-Ácido Aminolevulínico-3-13C Clorhidrato, TRC
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Aminolevulinic Acid-3-13C Hydrochloride |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i1+1; |