Learn More
5-Aminolevulinic-13C5-15N ácido clorhidrato, TRC
Código de producto. 30137058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137058 2.5 mg 2.50 miligramo
30132912 5 mg 5 miligramos
30010716 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137058 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6325882.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1196157-79-5
Fórmula molecular 13C5H915NO3 • HCl
Peso molecular (g/mol) 137.093646
Sinónimo 5-Amino-4-oxopentanoic-13C5-15N Acid Hydrochloride, δ-Aminolevulinic-13C5-15N Acid Hydrochloride, Aminolevulinic-13C5-15N Acid Hydrochloride, 5-ALA-13C5-15N HCl, Levulan-13C5-15N
Nombre IUPAC 5-(15N)azanyl-4-oxo(1,2,3,4,5-13C5)ácido pentanoico; Cloruro
SMILES [15NH2][13C]([H])([13C]([13C]([H])([13C]([H])([13C](O)=O)[H])[H])=O)[H].Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminolevulinic-13C5-15N Acid Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
Porcentaje de pureza >95%