Learn More
5-Aminoisoquinolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324514 1 g 1 g
11334514 5 g 5 g
11344514 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11324514 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01223.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1125-60-6 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1125-60-6
Fórmula molecular C9H8N2
Peso molecular (g/mol) 144.18
Número MDL MFCD00006907
Clave InChI DTVYNUOOZIKEEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminoisoquinoline, 5-isoquinolinamine, isoquinoline, 5-amino, isoquinol-5-ylamine, isoquinolin-5-ylamine, 5-amino-isoquinoline, 5-aminoisoquinolin, 5-isoquinolylamine, 5iq, 5aminoisoquinoline
PubChem CID 70766
Nombre IUPAC isoquinolina-5-amina
SMILES NC1=C2C=CN=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminoisoquinoline
Punto de fusión 126°C to 131°C
Cantidad 1 g
Beilstein 114465
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.18
Porcentaje de pureza 99%