Learn More
Ácido 5-aminoisoftálico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487367 250 g 250 g
11477367 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11487367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15074.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 99-31-0 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
5-Aminoisophthalic acid is a useful biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-aminoisoftálico es un bioquímico útil para la investigación proteómica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-31-0
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.147
Número MDL MFCD00002522
Clave InChI KBZFDRWPMZESDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino, 5-amino-1,3-isophthalic acid, isophthalic acid, 5-amino, 5-amino-1,3-benzenedicarboxylic acid, 3,5-dicarboxyaniline, 5-aminoisophtalic acid, 3,5-dicarboxy-aniline, pubchem20539, anhydrous
PubChem CID 66833
Nombre IUPAC ácido 5-aminobenceno-1,3-dicarboxílico
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminoisophthalic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 g
Beilstein 2805628
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Aminoisophthalic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Aminoisophthalic acid