Learn More
Clorhidrato de 5-aminoindol, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10041084 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10041084 1 g Frasco de vidrio 1 g
10224784 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10041084 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426620010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 65795-92-8
Fórmula molecular C8H8N2·HCl
Peso molecular (g/mol) 168.63
Número MDL MFCD00077647
Clave InChI CZRIFWIECZRIKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminoindole hydrochloride, 1h-indol-5-amine hydrochloride, 5-aminoindole monohydrochloride, 5-aminoindole hcl, 5-aminoindol-hydrochloride, 5-indolamine hydrochloride, 1h-indol-5-amine,hydrochloride
PubChem CID 16211959
Nombre IUPAC 1H-indol-5-amina; clorhidrato
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminoindole hydrochloride
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 253.0°C
Color Marrón a tostado
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.63
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Aminoindole hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.