Learn More
5-Aminoindano, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307735 10 g 10 g
11317735 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307735 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02504.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 24425-40-9 | C9H11N | 133.194 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24425-40-9
Fórmula molecular C9H11N
Peso molecular (g/mol) 133.194
Número MDL MFCD00003803
Clave InChI LEWZOBYWGWKNCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminoindan, indan-5-amine, indan-5-ylamine, 5-indanamine, 5-aminohydrindene, 5-aminoindane, indane-5-ylamine, 1h-inden-5-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-5-ylamine, 6-aminoindane
PubChem CID 90496
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-inden-5-amina
SMILES C1CC2=C(C1)C=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminoindane
Punto de fusión 32°C to 37°C
Punto de ebullición 248°C to 250°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 2082278
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza ≥98%