Learn More
5-Aminoindano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10580512 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10580512 10 g Frasco de vidrio 10 g
10531082 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10580512 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 157350100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 24425-40-9 | C9H11N | 133.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24425-40-9
Fórmula molecular C9H11N
Peso molecular (g/mol) 133.19
Número MDL MFCD00003803
Clave InChI LEWZOBYWGWKNCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminoindan, indan-5-amine, indan-5-ylamine, 5-indanamine, 5-aminohydrindene, 5-aminoindane, indane-5-ylamine, 1h-inden-5-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-5-ylamine, 6-aminoindane
PubChem CID 90496
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-inden-5-amina
SMILES C1CC2=C(C1)C=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminoindan
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34.0°C to 36.0°C
Color Marrón
Punto de ebullición 247.0°C to 249.0°C (745.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 12, I, 511
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether, acetone, benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Aminoindan
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.