Learn More
5-Aminoindan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10099411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10099411 1 g 1 g
10650866 5 g 5 g
10081964 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10099411 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor NRB01003DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 3470-54-0
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.177
Clave InChI HODOSJNSRPXYBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminoindan-1-one, 5-amino-1-indanone, 5-amino-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 1h-inden-1-one, 5-amino-2,3-dihydro, 5-aminoindanone, 5-amino-1-oxoindane, 5-amino-indan-1-one, pubchem14476, 5-amino-1-indanone #, 5-azanyl-2,3-dihydroinden-1-one
PubChem CID 312890
Nombre IUPAC 5-amino-2,3-dihidroinden-1-ona
SMILES C1CC(=O)C2=C1C=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminoindan-1-one
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 97%