Learn More
5-Aminoimidazol-4-carboxamida, TRC
Código de producto. 30005945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30005945 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30005945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61169025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide
CAS 360-97-4
Fórmula molecular C4 H6 N4 O
Cantidad 25 g
Sinónimo 1H-Imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, Imidazole-4-carboxamide, 5-amino- (8CI), 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide, 4-Amino-5-carbamoylimidazole, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide, 4-Carbamoyl-5-aminoimidazole, 4-Carboxamido-5-aminoimidazole, 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxylic acid amide, 5-Amino-3H-imidazole-4-carboxamide, 5-Amino-4-carbamoylimidazole, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide, AIC, AICA, Ba 2756, NSC 7784, Dacarbazine Imp. B (EP), Temozolomide Imp A (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N4O/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8)
SMILES NC(=O)c1nc[nH]c1N
Nombre IUPAC 5-amino-1H-imidazol-4-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 126.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0542