Learn More
Clorhidrato de 5-aminoimidazol-4-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-aminoimidazole-4-carboxamide hydrochloride |
| CAS | 72-40-2 |
| Fórmula molecular | C4 H6 N4 O . Cl H |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 1H-Imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, monohydrochloride (9CI), Imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, monohydrochloride (8CI), 4-Amino-5-carbamoylimidazole hydrochloride, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N4O.ClH/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3;/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8);1H |
| SMILES | Cl.NC(=O)c1nc[nH]c1N |
| Nombre IUPAC | 5-amino-1H-imidazol-4-carboxamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 162.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0308 |