Learn More
5-Aminoimidazol-4-carboxamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10183114 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10183114 25 g Frasco de vidrio 25 g
10173114 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10183114 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397550250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 360-97-4 | C4H6N4O | 126.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 360-97-4
Fórmula molecular C4H6N4O
Peso molecular (g/mol) 126.12
Número MDL MFCD02181040
Clave InChI DVNYTAVYBRSTGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminoimidazole-4-carboxamide, 5-amino-1h-imidazole-4-carboxamide, 4-amino-5-imidazolecarboxamide, 5-amino-4-imidazolecarboxamide, colahepat, 4-aminoimidazole-5-carboxamide, aica, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-amino, diazol-c, 4-carbamoyl-5-aminoimidazole
PubChem CID 9679
ChEBI CHEBI:2030
Nombre IUPAC 4-amino-1H-imidazol-5-carboxamida
SMILES NC(=O)C1=C(N)N=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminoimidazole-4-carboxamide
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 164.0°C to 170.0°C
Color Gris a morado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.12
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Aminoimidazole-4-carboxamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.