Learn More
Sal de clorhidrato de 5-aminoimidazol-4-carboxamida-13C2,15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-13C2,15N Hydrochloride Salt |
| CAS | 1246816-45-4 |
| Fórmula molecular | 13C2 C2 H6 15N N3 O . H Cl |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | AICA-13C2,15N, 4-Amino-5-carbamoylimidazole-13C2,15N2Hydrochloride Salt, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-13C2,15N Hydrochloride Salt, AIC-13C2,15N, Ba 2756-13C2,15N, NSC 7784-13C2,15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N4O.ClH/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3;/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8);1H/i2+1,3+1,7+1; |
| SMILES | Cl.N[13c]1nc[15nH][13c]1C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-amino-(4,5-^{13}C_{2},1^{15}N)1H-imidazol-5-carboxamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 165.556 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.035 |