Learn More
5-Aminoimidazol-4-carboxamida-1-βD-ribofuranosido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10152464 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10152464 5 mg Frasco de vidrio 5 miligramos
10081444 25 mg Frasco de vidrio 25 miligramos
10577814 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10152464 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 398920050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2627-69-2 | C9H14N4O5 | 258.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2627-69-2
Fórmula molecular C9H14N4O5
Peso molecular (g/mol) 258.23
Número MDL MFCD00869751
Clave InChI RTRQQBHATOEIAF-UUOKFMHZSA-N
Sinónimo acadesine, aica-riboside, aicar, arasine, aica riboside, aic-riboside, acadesina, acadesinum, 5-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-1h-imidazole-4-carboxamide, protara
PubChem CID 17513
ChEBI CHEBI:28498
Nombre IUPAC 5-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]imidazol-4-carboxamida
SMILES NC(=O)C1=C(N)N(C=N1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 214°C to 216°C
Color Claro a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 mg
Índice Merck 15, 17
Rotación específica -62.0° to -66.0° (20°C, 589nm) (c=1 H2O)
Información de solubilidad Solubility in water: soluble (7g/L at 25°C). Other solubilities: solubility in aq. pbs (2.5g/L at 25°C),soluble in ethanol,dmso
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-ribofuranoside
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.