Learn More
5-Aminoimidazol-4-carboxamida 1-beta-D-ribofuranosida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450387 50 mg 50 miligramos
15440387 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64720.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
Activador de la proteína quinasa activada por AMP (AMPK)
5-Aminoimidazole-4-carboxamide 1-beta-D-ribofuranoside is used as a cell permeable activator of AMP-activated protein kinase (AMPK), a metabolic master regulator that is activated in times of reduced energy availability (high cellular AMP:ATP ratios) and serves to inhibit anabolic processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-aminoimidazol-4-carboxamida 1-beta-D-ribofuranosida se utiliza como activador permeable celular de la proteína quinasa activada por AMP (AMPK), un regulador principal metabólico que se activa en tiempos de menor disponibilidad de energía (alta relación celular AMP:ATP) y sirve para inhibir los procesos anabólicos. In vivo, la activación farmacológica de AMPK con AICAR imita el ejercicio y desencadena la absorción de glucosa independiente de la insulina por el músculo esquelético.
Solubilidad
Soluble en DMSO a 2 mg/ml. Soluble en agua o etanol a menos de 1 mg/ml.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2627-69-2
Fórmula molecular C9H14N4O5
Peso molecular (g/mol) 258.23
Número MDL MFCD00869751
Clave InChI RTRQQBHATOEIAF-UUOKFMHZSA-N
Sinónimo acadesine, aica-riboside, aicar, arasine, aica riboside, aic-riboside, acadesina, acadesinum, 5-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-1h-imidazole-4-carboxamide, protara
PubChem CID 17513
ChEBI CHEBI:28498
Nombre IUPAC 5-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]imidazol-4-carboxamida
SMILES NC(=O)C1=C(N)N(C=N1)[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminoimidazole-4-carboxamide 1-beta-D-ribofuranoside
Punto de fusión 214°C to 215°C
Color Marrón
Cantidad 50 mg
Índice Merck 14,16
Información de solubilidad Soluble in DMSO at 2mg/ml; Soluble in water or ethanol at less than 1mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Aminoimidazole-4-carboxamide 1-beta-D-ribofuranoside
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-amino-1-.beta.-D-ribofuranosyl-1H-Imidazole-4-carboxamide