Learn More
5-Aminoimidazol-4-carboxamida-1-Beta-D-ribofuranosido-13C2,15N, TRC
Código de producto. 30008539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008539 5 mg 5 miligramos
30009000 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008539 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6117025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1609374-70-0
Fórmula molecular 13C2 C7 H14 15N N3 O5
Peso molecular (g/mol) 261.21
Sinónimo 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-ribofuranoside-13C2,15N, AICAR-13C2,15N, Acadesine-13C2,15N, 5-Amino-4-imidazolecarboxamide Riboside-13C2,15N, Arasine-13C2,15N, GP 1-110-13C2,15N, NSC 105823-13C2,15N
Nombre IUPAC 5-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il](4,5-^{13}C_{2},3^{15}N)imidazol-4-carboxamida
SMILES N[13c]1[13c]([15n]cn1[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acadesine 13C2,15N
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N4O5/c10-7-4(8(11)17)12-2-13(7)9-6(16)5(15)3(1-14)18-9/h2-3,5-6,9,14-16H,1,10H2,(H2,11,17)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1/i4+1,7+1,12+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.1002
Porcentaje de pureza >95%