Learn More
MedChemExpress 5-Aminofluorescein
Código de producto. 16482399
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482399 1 g 1 g
16412316 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16482399 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0022
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress 5-Aminofluorescein (5-AF) is a fluorescence marker, covalently bound to human serum albumin. The excitation wavelength is 490 nm and the emission wavelength is 515 nm.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 1 g
Condiciones de envío Room temperature
Sinónimo 5-AF
CAS 3326-34-9
Peso molecular 347.32 g/mol
Solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (92.13 mM)
Objetivo HBV