Learn More
5-Aminobenzotiazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15496117 5 g 5 g
15486117 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33309.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1123-93-9 | C7H6N2S | 150.20 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de la actividad agonista en el receptor A1 de la adenosina.
Solubilidad
Poco soluble en agua.(0,26 g/l) (25 °C),
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantizar una ventilación adecuada. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1123-93-9
Fórmula molecular C7H6N2S
Peso molecular (g/mol) 150.20
Número MDL MFCD04115282
Clave InChI UJZYHMZRXGNDFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-benzothiazolamine, benzothiazol-5-ylamine, benzo d thiazol-5-amine, benzothiazol-5-amine, 5-amino-1,3-benzothiazole, 5-aminobenzothiazole, 1,3-benzothiazole-5-amine, 1,3-benzothiazol-5-ylamine, 5-amino-1,3-benzothiazol, 5-amino-benzothiazole
PubChem CID 70749
Nombre IUPAC 1,3-benzotiazol-5-amina
SMILES NC1=CC=C2SC=NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminobenzothiazole
Punto de fusión 55°C to 59°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.2
Porcentaje de pureza 96%