Learn More
5-Aminobenzotiazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15289746 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15289746 5 g 5 g
15299746 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15289746 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 451540050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1123-93-9 | C7H6N2S | 150.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1123-93-9
Fórmula molecular C7H6N2S
Peso molecular (g/mol) 150.20
Número MDL MFCD04115282
Clave InChI UJZYHMZRXGNDFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-benzothiazolamine, benzothiazol-5-ylamine, benzo d thiazol-5-amine, benzothiazol-5-amine, 5-amino-1,3-benzothiazole, 5-aminobenzothiazole, 1,3-benzothiazole-5-amine, 1,3-benzothiazol-5-ylamine, 5-amino-1,3-benzothiazol, 5-amino-benzothiazole
PubChem CID 70749
Nombre IUPAC 1,3-benzotiazol-5-amina
SMILES NC1=CC=C2SC=NC2=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Aminobenzothiazole
Punto de fusión 73.0°C to 77.5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.2
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Aminobenzothiazole, 95%
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.