Learn More
5-Amino-N,N'-bis[2-hidroxi-1-(hidroximetil)etil]-2,4,6-triyodobenceno-1,3-dicarboxamida, Mikromol™
Description
5-Amino-N,N'-bis[2-hidroxi-1-(hidroximetil)etil]-2,4,6-triyodobenceno-1,3-dicarboxamida
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Bis-(1,3-dihydroxy-2-propyl)-5-amino-2,4,6-triiodoiso-phthalamide |
| CAS | 60166-98-5 |
| Nombres de analitos o componentes | N,N'-Bis-(1,3-dihydroxy-2-propyl)-5-amino-2,4,6-triiodoiso-phthalamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H18 I3 N3 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5-Amino-N1,N3-bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide, 5-Amino-N,N'-bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide, Iopamidol impurity A, N,N'-bis[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethy]-5-amino-2,4,6-tri-iodoisophthalamide, Iopamidol Related Compound A, Iopamidol Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18I3N3O6/c15-9-7(13(25)19-5(1-21)2-22)10(16)12(18)11(17)8(9)14(26)20-6(3-23)4-24/h5-6,21-24H,1-4,18H2,(H,19,25)(H,20,26) |
| SMILES | Nc1c(I)c(C(=O)NC(CO)CO)c(I)c(C(=O)NC(CO)CO)c1I |
| Nombre IUPAC | 5-amino-1-N,3-N-bis(1,3-dihidroxipropan-2-il)-2,4,6-triyodobenceno-1,3-dicarboxamida |
| Show More |