Learn More
5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihidroxipropil)-2,4,6-triyodobenceno-1,3-dicarboxamida, Mikromol™
Descripción
5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihidroxipropil)-2,4,6-triyodobenceno-1,3-dicarboxamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide |
| CAS | 76801-93-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H18 I3 N3 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3,5-Bis(2,3-dihydroxypropylaminocarbonyl)-2,4,6-triiodoaniline, 5-Amino-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide, 5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodoisophthalamide, Iohexol Related Compound B, Ioversol Related Compound A, Iohexol Related Compound B, Ioversol Related Compound A, Iohexol Impurity J |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18I3N3O6/c15-9-7(13(25)19-1-5(23)3-21)10(16)12(18)11(17)8(9)14(26)20-2-6(24)4-22/h5-6,21-24H,1-4,18H2,(H,19,25)(H,20,26) |
| SMILES | Nc1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I |
| Nombre IUPAC | 5-amino-1-N,3-N-bis(2,3-dihidroxipropil)-2,4,6-triyodobenceno-1,3-dicarboxamida |
| Mostrar más |