Learn More
5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihidroxipropil)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamida, TRC
Código de producto. 30136906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136906 250 mg 250 miligramos
30138205 50 mg 50 miligramos
30007484 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136906 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA601920250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76801-93-9
Fórmula molecular C14 H18 I3 N3 O6
Peso molecular (g/mol) 705.02
Sinónimo 3,5-Bis(2,3-dihydroxypropylaminocarbonyl)-2,4,6-triiodoaniline, 5-Amino-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide, 5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodoisophthalamide, Iohexol Related Compound B, Ioversol Related Compound A
Nombre IUPAC 5-amino-1-N,3-N-bis(2,3-dihidroxipropil)-2,4,6-triiodobenzeno-1,3-dicarboxamida
SMILES Nc1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18I3N3O6/c15-9-7(13(25)19-1-5(23)3-21)10(16)12(18)11(17)8(9)14(26)20-2-6(24)4-22/h5-6,21-24H,1-4,18H2,(H,19,25)(H,20,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 704.833