Learn More
5-Amino-N-acetiltriptamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-N-acetyltryptamine |
| CAS | 393835-65-9 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N3 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N3O/c1-8(16)14-5-4-9-7-15-12-3-2-10(13)6-11(9)12/h2-3,6-7,15H,4-5,13H2,1H3,(H,14,16) |
| SMILES | CC(=O)NCCc1c[nH]c2ccc(N)cc12 |
| Nombre IUPAC | N-[2-(5-amino-1H-indol-3-il)etil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 217.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.1215 |