Learn More
5-Amino Isotonitazeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino Isotonitazene |
| CAS | 2732926-25-7 |
| Fórmula molecular | C23 H32 N4 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32N4O/c1-5-26(6-2)13-14-27-22-12-9-19(24)16-21(22)25-23(27)15-18-7-10-20(11-8-18)28-17(3)4/h7-12,16-17H,5-6,13-15,24H2,1-4H3 |
| SMILES | CCN(CC)CCn1c(Cc2ccc(OC(C)C)cc2)nc3cc(N)ccc13 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(dietilamino)etil]-2-[(4-propan-2-iloxifenil)metil]benzimidazol-5-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 380.526 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.258 |