Learn More
5-Amino isoquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Aminoisoquinoline |
| CAS | 1125-60-6 |
| Fórmula molecular | C9 H8 N2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N2/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H,10H2 |
| SMILES | Nc1cccc2cnccc12 |
| Nombre IUPAC | isoquinolin-5-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 144.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0687 |