Learn More
5-Amino isoquinolina, TRC
Código de producto. 30315303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315303 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30315303 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA611770250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminoisoquinoline
CAS 1125-60-6
Fórmula molecular C9 H8 N2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8N2/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H,10H2
SMILES Nc1cccc2cnccc12
Nombre IUPAC isoquinolin-5-amina
Peso molecular (g/mol) 144.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0687