Learn More
Ácido 5-[[amino(imino)metil]amino]-2-(benzoilamino) pentanoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10591312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10591312 1 g 1 g
10406672 10 g 10 g
11396925 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10591312 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01487DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 6453-58-3
Fórmula molecular C13H18N4O3
Peso molecular (g/mol) 278.312
Número MDL MFCD00063011
Clave InChI RSYYQCDERUOEFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino imino methyl amino-2-benzoylamino pentanoic acid, 5-carbamimidamido-2-phenylformamido pentanoic acid, n2-benzoylarginine, l-arginine, n2-benzoyl, benzoyl-dl-arginine, n-?-benzoyl-l-arginine, 2-benzamido-5-guanidinopentanoic acid, 2-benzoylamino-5-guanidinovaleric acid, arginine,n2-benzoyl-,monohydrochloride 9ci, 2-benzamido-5-diaminomethylideneamino pentanoic acid
PubChem CID 273355
Nombre IUPAC ácido 2-benzamido-5-(diaminometilidenoamino)pentanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-[[Amino(imino)methyl]amino]-2-(benzoylamino)pentanoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal C6H5C(O)NHCH(CO2H)CH2CH2CH2NHC(NH)NH2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.31
Porcentaje de pureza 97%