Learn More
5-amino-8-fluoroquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-8-fluoroquinoline |
| CAS | 175229-87-5 |
| Fórmula molecular | C9H7FN2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 8-Fluoro-5-quinolinamine, 5-Amino-8-fluoroquinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7FN2/c10-7-3-4-8(11)6-2-1-5-12-9(6)7/h1-5H,11H2 |
| SMILES | FC1=CC=C(N)C2=C1N=CC=C2 |
| Nombre IUPAC | 8-fluoroquinolin-5-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 162.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.06 |