Learn More
5-amino-6-nitroquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-6-nitroquinoline |
| CAS | 35975-00-9 |
| Fórmula molecular | C9H7H3O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 6-Nitro-5-quinolinamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7N3O2/c10-9-6-2-1-5-11-7(6)3-4-8(9)12(13)14/h1-5H,10H2 |
| SMILES | Nc1c(ccc2ncccc12)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 6-nitroquinolin-5-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 189.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.0538 |