Learn More
5-Amino-6-metilbenzimidazolona, TRC
Código de producto. 30135798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135798 1 g 1 g
30009082 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135798 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6135201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67014-36-2
Fórmula molecular C8 H9 N3 O
Peso molecular (g/mol) 163.18
Nombre IUPAC 5-amino-6-metil-1,3-dihidrobenzimidazol-2-ona
SMILES Cc1cc2NC(=O)Nc2cc1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-6-methylbenzimidazolone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9N3O/c1-4-2-6-7(3-5(4)9)11-8(12)10-6/h2-3H,9H2,1H3,(H2,10,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0746
Porcentaje de pureza >95%