Learn More
5-Amino-6-(metilamino)quinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-6-(methylamino)quinoline |
| CAS | 14204-98-9 |
| Fórmula molecular | C10 H11 N3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11N3/c1-12-9-5-4-8-7(10(9)11)3-2-6-13-8/h2-6,12H,11H2,1H3 |
| SMILES | CNc1ccc2ncccc2c1N |
| Nombre IUPAC | 6-N-metilquinolina-5,6-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 173.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.0953 |