Learn More
5-Amino-6-cloro-2-picolina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10519423 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Förpackningsstorlek
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad Envase unitSize
10519423 5 g Frasco de vidrio 5 g
10202432 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10519423 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 360740050
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 39745-40-9 | C6H7ClN2 | 142.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39745-40-9
Fórmula molecular C6H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 142.59
Número MDL MFCD03095213
Clave InChI SUMSBUDMYMYTLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2-chloro-6-picoline, 3-amino-2-chloro-6-methylpyridine, 5-amino-6-chloro-2-picoline, 2-chloro-6-methyl-pyridin-3-ylamine, 2-chloro-3-amino-6-methylpyridine, 3-pyridinamine, 2-chloro-6-methyl, 2-chloro-6-methyl-3-pyridylamine, pubchem1245, acmc-20dld6, 2-chloro-3-amino-6-picoline
PubChem CID 2734415
Nombre IUPAC 2-cloro-6-metilpiridin-3-amina
SMILES CC1=CC=C(N)C(Cl)=N1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 5-Amino-6-chloro-2-picoline
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 74°C to 80°C
Color Crema a tostado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Amino-6-chloro-2-picoline
Signalord
  • Atención
Riskkategorier
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faroangivelser
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Skyddsangivelse
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.