Learn More
5-Amino-4-pirazolcarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-4-pyrazolecarboxamide |
| CAS | 5334-31-6 |
| Fórmula molecular | C4 H6 N4 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide, 3-Amino-4-carbamoylpyrazole, 3-Amino-4-pyrazolecarboxamide, NSC 1402, Allopurinol EP Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N4O/c5-3-2(4(6)9)1-7-8-3/h1H,(H2,6,9)(H3,5,7,8) |
| SMILES | NC(=O)C1=CNNC1=N |
| Nombre IUPAC | 3-imino-1,2-dihidropirazol-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 126.117 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.054 |