Learn More
5-Amino-4-ciano-1-(2-clorofenil)-3-metilpirazol, TRC
Código de producto. 30326950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30326950 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30326950 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA596118500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-4-cyano-1-(2-chlorophenyl)-3-methylpyrazole
CAS 107856-31-5
Fórmula molecular C11H9ClN4
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9ClN4/c1-7-8(6-13)11(14)16(15-7)10-5-3-2-4-9(10)12/h2-5H,14H2,1H3
SMILES Cc1nn(c(N)c1C#N)c2ccccc2Cl
Nombre IUPAC 5-amino-1-(2-clorofenil)-3-metilpirazol-4-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 232.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.0516
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.