Learn More
5-Amino-4-ciano-1-(2-clorofenil)-3-metilpirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-4-cyano-1-(2-chlorophenyl)-3-methylpyrazole |
| CAS | 107856-31-5 |
| Fórmula molecular | C11H9ClN4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9ClN4/c1-7-8(6-13)11(14)16(15-7)10-5-3-2-4-9(10)12/h2-5H,14H2,1H3 |
| SMILES | Cc1nn(c(N)c1C#N)c2ccccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 5-amino-1-(2-clorofenil)-3-metilpirazol-4-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 232.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.0516 |