Learn More
Hidrobromuro de 5-amino-4-bromo-3-metil-1H-pirazol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11441818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441818 25 g 25 g
11421818 1 g 1 g
11431818 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14487.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El hidrobromuro de 5-amino-4-bromo-3-metil-1H-pirazol es una importante materia prima y un intermediario que se utiliza en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, colorantes y productos agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible al calor, a la luz y a la humedad. Manipular y almacenar bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 167683-86-5
Fórmula molecular C4H7Br2N3
Peso molecular (g/mol) 256.929
Número MDL MFCD00053023
Clave InChI UGCOULAJNKWOPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-4-bromo-3-methylpyrazole hydrobromide, 4-bromo-3-methyl-1h-pyrazol-5-amine hydrobromide, 4-bromo-5-methyl-1h-pyrazol-3-amine hydrobromide, 3-methyl-4-bromo-5-aminopyrazole hydrobromide, 4-bromo-5-methyl-2h-pyrazol-3-amine hydrobromide, acmc-20am6c, buttpark 48\04-71, 6-amino-3-bromo-2-methylpyrazole hydrobromide, 3-amino-4-bromo-5-methyl-1h-pyrazole hydrobromide, 5-amino-4-bromo-3-methyl-1h-pyrazole hydrobromide
PubChem CID 2778427
Nombre IUPAC 4-bromo-5-metil-1H-pirazol-3-amina;hidrobromuro
SMILES CC1=C(C(=NN1)N)Br.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-4-bromo-3-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
Punto de fusión 178°C to 181°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.94
Porcentaje de pureza 98%
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.