Learn More
5-amino-4,6-dicloropirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-4,6-dichloropyrimidine |
| CAS | 5413-85-4 |
| Fórmula molecular | C4 H3 Cl2 N3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3Cl2N3/c5-3-2(7)4(6)9-1-8-3/h1H,7H2 |
| SMILES | Nc1c(Cl)ncnc1Cl |
| Nombre IUPAC | 4,6-dicloropirimidin-5-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 163.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.9704 |