Learn More
5-Amino-4,6-dicloropirimidina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421567 25 g 25 g
11401567 1 g 1 g
11411567 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24985.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5413-85-4 | C4H3Cl2N3 | 163.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5413-85-4
Fórmula molecular C4H3Cl2N3
Peso molecular (g/mol) 163.99
Número MDL MFCD00006108
Clave InChI NIGDWBHWHVHOAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-4,6-dichloropyrimidine, 5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro-5-aminopyrimidine, 4,6-dichloropyrimidin-5-ylamine, 5-amine-4,6-dichloropyrimidine, 5-amino-4,6-dichloropyfimidine, 4,6-dichloro-pyrimidin-5-ylamine, pyrimidine, 5-amino-4,6-dichloro, 4,6-dichloropyrimidine-5-ylamine
PubChem CID 79434
Nombre IUPAC 4,6-dicloropirimidin-5-amina
SMILES NC1=C(Cl)N=CN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Punto de fusión 143°C to 146°C
Olor Irritating
Cantidad 25 g
Beilstein 126885
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 164
Porcentaje de pureza ≥98%