Learn More
5-Amino-4,6-dicloropirimidina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411567 5 g 5 g
11401567 1 g 1 g
11421567 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11411567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24985.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 5413-85-4 | C4H3Cl2N3 | 163.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5413-85-4
Fórmula molecular C4H3Cl2N3
Peso molecular (g/mol) 163.99
Número MDL MFCD00006108
Clave InChI NIGDWBHWHVHOAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-4,6-dichloropyrimidine, 5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro-5-aminopyrimidine, 4,6-dichloropyrimidin-5-ylamine, 5-amine-4,6-dichloropyrimidine, 5-amino-4,6-dichloropyfimidine, 4,6-dichloro-pyrimidin-5-ylamine, pyrimidine, 5-amino-4,6-dichloro, 4,6-dichloropyrimidine-5-ylamine
PubChem CID 79434
Nombre IUPAC 4,6-dicloropirimidin-5-amina
SMILES NC1=C(Cl)N=CN=C1Cl
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Punto de fusión 143°C to 146°C
Olor Irritating
Cantidad 5 g
Beilstein 126885
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 164
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.