Learn More
5-Amino-4,6-dicloropirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10703285 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10703285 25 g Frasco de vidrio 25 g
10184310 1 g Frasco de vidrio 1 g
10066303 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10703285 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 203250250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5413-85-4 | C4H3Cl2N3 | 163.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5413-85-4
Fórmula molecular C4H3Cl2N3
Peso molecular (g/mol) 163.99
Número MDL MFCD00006108
Clave InChI NIGDWBHWHVHOAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-4,6-dichloropyrimidine, 5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-5-pyrimidinamine, 4,6-dichloro-5-aminopyrimidine, 4,6-dichloropyrimidin-5-ylamine, 5-amine-4,6-dichloropyrimidine, 5-amino-4,6-dichloropyfimidine, 4,6-dichloro-pyrimidin-5-ylamine, pyrimidine, 5-amino-4,6-dichloro, 4,6-dichloropyrimidine-5-ylamine
PubChem CID 79434
Nombre IUPAC 4,6-dicloropirimidin-5-amina
SMILES NC1=C(Cl)N=CN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-4, 6-dichloropyrimidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 143°C to 148°C
Color Marrón amarillento
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.99
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.